183628
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
98%
About This Item
Ensayo
98%
bp
148-151 °C (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?