Merck
183253
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
technical grade, 85%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Ensayo
85%
índice de refracción
n20/D 1.54 (lit.)
bp
90-95 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2CCCCc2c1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)