Merck
183237
Sigma-Aldrich
(4-Pyridylthio)acetic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
169.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
251-255 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)CSc1ccncc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)