Merck
181277
Sigma-Aldrich
Poly(acrylamide-co-acrylic acid)
average Mw 5,000,000, powder
Sinónimos:
Acrylamide-acrylic acid copolymer, Acrylamide-acrylic acid resin, Poly(acrylamide-acrylic acid)
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
mol peso
average Mw 5,000,000
impurezas
10-15 wt. % water
5-10 wt. % sodium sulfate
viscosidad
2-3 cP, 0.1 % in H2O
temperatura de transición
Tg 165 °C
solubilidad
water and some protic solvents: soluble
densidad
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2/c2*1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5)
Clave InChI
RNIHAPSVIGPAFF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Thickening agent, binder, sizing agent, flocculating agent, crosslinker, filtering aid, lubricant, drag reduction and polymer recovery agent.
Características y beneficios
Changes in pH from 3 to 10 have little effect on viscosity. High tolerance for electrolytes.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)