Merck
18100
Sigma-Aldrich
Bromopolystyrene
extent of labeling: ~4 mmol/g Br loading
Sinónimos:
Copolymer of styrene and divinylbenzene, brominated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, brominated
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H4Br)]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~4 mmol/g Br loading
~60% substitution (brominated rings)
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
200-400 mesh
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Heidi Cecilie Larsen Spång et al.
PloS one, 7(9), e45393-e45393 (2012-10-03)
It is known that targeting of antigen to antigen presenting cells (APC) increases immune responses. However, it is unclear if more than one APC-specific targeting unit in the antigenic molecule will increase responses. To address this issue, we have here