Merck
18099
Sigma-Aldrich
Bromopolystyrene
extent of labeling: ~2.5 mmol/g Br loading
Sinónimos:
Copolymer of styrene and divinylbenzene, brominated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, brominated
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H4Br)]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~2.5 mmol/g Br loading
Matriz
crosslinked with 2% DVB
tamaño de partícula
100-400 mesh
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)