Merck
180777
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-m-toluidine
97%
Sinónimos:
3-(Dimethylamino)toluene, 3-Methyl-N,N-dimethylaniline, Dimethyl-m-toluidine, N,N,3-Trimethylaniline, N,N,3-Trimethylbenzenamine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
135.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.55 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
densidad
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN(C)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-5-4-6-9(7-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
CWOMTHDOJCARBY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N,N-Dimethyl-m-toluidine may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)