Merck
180653
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenylacetic acid
98%
Sinónimos:
(o-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-Methoxybenzeneacetic acid, [2-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, o-Anisylacetic acid, o-Methoxybenzeneacetic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 92,60
25 G
US$ 219,00
US$ 92,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 92,60
25 G
US$ 219,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Beilstein:
2047573
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 92,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
122-125 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
COc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The cytotoxic potential of 2-methoxyphenylacetic acid was studied[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
242.6 °F - (External MSDS)
Punto de inflamabilidad (°C)
117 °C - (External MSDS)
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tiffany J Somers-Edgar et al.
Anti-cancer drugs, 20(1), 33-40 (2008-10-03)
We postulated that methoxy-substituted cyclic compounds could inhibit estrogen receptor (ER) negative breast cancer growth in vitro. Therefore, this study assessed the cytotoxic potential of various methoxy-substituted cyclic compounds [7,8-dimethoxyflavone, 4-methoxyphenylacetic acid, 2-methoxyphenylacetic acid, 4-methoxybenzophenone, 5-methoxy-1-indanone, and coenzyme Q0 (CoQ0)]