177687
Ethyl sorbate
98%
Sinónimos:
Ethyl trans,trans-2,4-hexadienoate
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
82-83 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3,5-7H,4H2,1-2H3/b5-3+,7-6+
Clave InChI
OZZYKXXGCOLLLO-TWTPFVCWSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?