176842
1-Phenyl-4,5-dichloro-6-pyridazone
≥99%
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99%
mp
164-166 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H6Cl2N2O/c11-8-6-13-14(10(15)9(8)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
VKWCOHVAHQOJGU-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)