Merck
176346
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzenediazonium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4N2PF6
Número de CAS:
Peso molecular:
297.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
140 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)