Saltar a
175692
Aniline-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Sinónimos:
2,3,4,5,6-Pentadeuterioaniline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 194,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 962,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6D5NH2
Número CAS:
Peso molecular:
98.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-015-9
Beilstein/REAXYS Number:
2208322
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+5
US$ 194,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
3.22 (184 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
expl. lim.
11 %
refractive index
n20/D 1.5836 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
density
1.076 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-RALIUCGRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
175706488100616753
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % 15N
description
98 atom % D
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+5
mass shift
M+7
mass shift
M+1
mass shift
M+5
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
bp
184 °C (lit.)
bp
184 °C (lit.)
bp
184 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)