Merck
167630
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
90%
Sinónimos:
Chloroethylene carbonate, Chloroethyleneglycol carbonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H3ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
122.51
Beilstein:
109433
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
121-123 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3ClO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
Clave InChI
OYOKPDLAMOMTEE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one reacts with potassium fluoride under severe conditions to yield 4-fluoro-1,3-dioxolan-2-one.
Otras notas
Remainder ethylene carbonate
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Development of direct fluorination technology for application to materials for lithium battery.
Kobayashi M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 120(2), 105-110 (2003)