166170
Cinnamyl acetate
99%
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: soluble(lit.)
glycerol: insoluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidad
1.057 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-8H,9H2,1H3/b8-5+
Clave InChI
WJSDHUCWMSHDCR-VMPITWQZSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?