Merck
16571
Sigma-Aldrich
(+)-3-Bromocamphor
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
endo-(1R)-3-Bromo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 129,00
US$ 129,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 129,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
231.13
Beilstein:
3197237
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 129,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +136±3°, c = 1% in ethanol
mp
75-77 °C
grupo funcional
bromo
ketone
cadena SMILES
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)[C@H]1Br)C2(C)C
InChI
1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,10+/m1/s1
Clave InChI
NJQADTYRAYFBJN-FWWHASMVSA-N
Aplicación
  • Insights into the mechanisms of within-species variation in sensitivity to chemicals: A case study using daphnids exposed to CMIT/MIT biocide.: This study investigates the differential sensitivity of daphnids to 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, highlighting the biochemical mechanisms underlying these variations. The findings provide crucial insights for environmental safety assessments (Kim et al., 2023).
Otras notas
Use as chiral building block[1][2][3]; Debromo-silylation and -phosphonylation[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R.V. Stevens et al.
Tetrahedron, 41, 93-93 (1985)
P. Sampson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 4342-4342 (1986)
J.H. Hutchinson et al.
Canadian Journal of Chemistry, 65, 1-1 (1987)
Camphor: a chiral starting material in natural product synthesis.
T Money
Natural product reports, 2(3), 253-289 (1985-06-01)