165549
2-Aminoanthraquinone
technical grade
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
form
powder
mp
292-295 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: soluble(lit.)
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H9NO2/c15-8-5-6-11-12(7-8)14(17)10-4-2-1-3-9(10)13(11)16/h1-7H,15H2
InChI key
XOGPDSATLSAZEK-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?