164976
α-Hydroxyisobutyric acid
98%
Sinónimos:
alpha-Hydroxyisobutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid, 2-Methyllactic acid
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
84 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
76-80 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 10%, clear to very slightly hazy, colorless
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)(O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
Clave InChI
BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?