Merck
164526
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate-d6
99 atom % D
Sinónimos:
(Methyl sulfate)-d6
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3O)2SO2
Número de CAS:
Peso molecular:
132.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
4.3 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.7 mmHg ( 25 °C)
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
923 °F
técnicas
protein expression: suitable
índice de refracción
n20/D 1.385 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
-32 °C (lit.)
densidad
1.397 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-WFGJKAKNSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)