163252
3,4-Dimethoxytoluene
96%
Sinónimos:
4-Methylveratrole
About This Item
assay
96%
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
bp
133-135 °C/50 mmHg (lit.)
mp
22-23 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C)cc1OC
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)9(6-7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
GYPMBQZAVBFUIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
183.2 °F - closed cup
flash_point_c
84 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?