Merck
162752
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Yb
98%
Sinónimos:
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium, Yb(tmhd)3
About This Item
Fórmula lineal:
Yb(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
722.84
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
165-168 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)