Merck
162744
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Ho
98%
Sinónimos:
Ho(tmhd)3, Holmium tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
About This Item
Fórmula lineal:
Ho(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
714.73
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
175-180 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C1=[O][Ho]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)