Merck
162345
Sigma-Aldrich
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
99%
Sinónimos:
3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
Beilstein:
2696272
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
96-97 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid (3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid) forms complex with copper (II)[1].
Aplicación
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid was used in screening of short-chain fatty acid derivatives for the ability to induce γ globin gene expression in reporter assays and erythropoiesis in vivo[2].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Metal-cinnamic acids interactions. Part IV. Synthesis, study and antimicrobial activity of copper (II) complexes of 3, 4-dimethoxyhydrocinnamic acid.
Zoroddu MA and Berardi E.
Transition Met. Chem. (London), 14(4), 269-272 (1989)
Betty S Pace et al.
Blood, 100(13), 4640-4648 (2002-10-24)
Orally bioactive compounds that induce gamma globin gene expression at tolerable doses are needed for optimal treatment of the beta-hemoglobinopathies. Short-chain fatty acids (SCFAs) of 2 to 6 carbons in length induce gamma globin expression in animal models, and butyrate