161977
N-Cyclohexylisopropylamine
98%
Sinónimos:
N-Isopropylcyclohexylamine
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
60-65 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)NC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h8-10H,3-7H2,1-2H3
InChI key
UYYCVBASZNFFRX-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?