Merck
161152
Sigma-Aldrich
2-Nitro-1-naphthol
95%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 262,00
US$ 262,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 262,00
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC10H6OH
Número de CAS:
Peso molecular:
189.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 262,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
mp
123-125 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
Oc1c(ccc2ccccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H
Clave InChI
MUCCHGOWMZTLHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Nitro-1-naphthol was employed as substrate for use in an amperometric 3-electrode system for the determination of alkaline phosphatase, the enzyme label most commonly used in electrochemical immunoassays.[1] It was also used in the preparation of:
  • di-(2-nitro-1-naphthyl) hydrogen phosphate[2]
  • 1-(2′-methyl-3′-indenyl)-2-naphthylamine and -2-naphthol (axially chiral ligands)[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, resolution and rates of racemisation of 1-(2'-methyl-3'-indenyl)-2-naphthylamine and-2-naphthol.
Baker RW and Taylor JA.
Tetrahedron Letters, 41(22), 4471-4473 (2000)
Alkaline phosphatase as a label for immunoassay using amperometric detection with a variety of substrates and an optimal buffer system.
Kreuzer MP, et al.
Analytica Chimica Acta, 393(1), 95-102 (1999)
The biochemistry of aromatic amines. 8. Synthesis and detection of di-(2-amino-1-naphthyl) hydrogen phosphate, a metabolite of 2-naphthylamine in dogs.
E Boyland et al.
The Biochemical journal, 78(1), 175-179 (1961-01-01)