160822
(Methylthio)acetonitrile
99%
About This Item
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.483 (lit.)
bp
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CSCC#N
InChI
1S/C3H5NS/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
Clave InChI
ZRIGDBVSVFSVLL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)