Merck
160466
Sigma-Aldrich
1,2,5,6-Diepoxycyclooctane
96%
Sinónimos:
2,7-Dioxatwistane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
96%
Formulario
powder
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
bp
70 °C/0.04 mmHg (lit.)
densidad
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CC2OC2CCC3OC13
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-8(10-6)4-3-7-5(1)9-7/h5-8H,1-4H2
Clave InChI
USGYMDAUQBQWFU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)