Merck
159700
Sigma-Aldrich
3-Nitro-2-pentanol, mixture of (±)-threo and (±)-erythro
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(NO2)CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
60 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C(C)O)[N+]([O-])=O
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)