Merck
159557
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methylphenol
99%
Sinónimos:
6-Chloro-m-cresol
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
142.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
bp
196 °C (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
densidad
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
SMFHPCZZAAMJJO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Sonochemical degradation of 2-chloro-5methyl phenol in aqueous solution in the presence of TiO2 and H2O2 has been reported.[1]
Aplicación
2-Chloro-5-methylphenol was used in the synthesis of 2-(4-chlorophenyl)-2-(4-chloro-3-thiophenol)-1,1-dichloroethene.[2]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T Cantillana et al.
Chemosphere, 76(6), 805-810 (2009-05-19)
For the first time, a pathway for synthesis of 2-(4-chlorophenyl)-2-(4-chloro-3-thiophenol)-1,1-dichloroethene (3-SH-DDE), is presented. The compound is of particular interest as a precursor for synthesis of alkylsulfonyl-DDE containing different alkyl groups to discover structural activity relationships, and to promote synthesis of
P Nalini Vijaya Laxmi et al.
Journal of hazardous materials, 174(1-3), 151-155 (2009-10-06)
The degradation of 2chloro-5methyl phenol (2C-5MP) in aqueous solution by ultrasonication (US) in the presence of TiO(2) and H(2)O(2) has been studied. Maximum degradation rate of 2.66 x 10(-2) was achieved by US/TiO(2)/H(2)O(2) process when compared to US/TiO(2) (1.01 x