158828
2-Mercapto-4(3H)-quinazolinone
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
SC1=Nc2ccccc2C(=O)N1
InChI
1S/C8H6N2OS/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(12)10-7/h1-4H,(H2,9,10,11,12)
Clave InChI
PUPFOFVEHDNUJU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?