158798
Pentafluoropyridine
≥99%
Sinónimos:
2,3,4,5,6-Pentafluoropyridine, Perfluoropyridine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.386 (lit.)
densidad
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1nc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C5F5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
Clave InChI
XTGOWLIKIQLYRG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?