Merck
158356
Sigma-Aldrich
2-Benzimidazolemethanol
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 127,00
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 127,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
148.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
171-175 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H8N2O/c11-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
Clave InChI
IAJLTMBBAVVMQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Benzimidazolemethanol was used in the preparation of 2-(chloromethyl)-1-(methylsulfonyl)benzimidazole via methanesulfonylation.[1] It was also used in the synthesis of 1H-benzimidazol-2-ylmethyl diethyl phosphate.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The methanesulfonylation of 2-benzimidazolemethanol and alpha-(2-benzimidazolyl)benzyl alcohol.
A J Charlson
Carbohydrate research, 29(1), 89-98 (1973-07-01)
Synthesis, acid-base and complexing properties with Cu (II), Co (II) and Zn (II) in aqueous solution of a novel 1H-benzimidazol-2-ylmethyl diethyl phosphate ligand: Comparison with other 2-substituted benzimidazole ligands
Kufelnicki A, et al.
Polyhedron, 53, 20-25 (2013)
Fangling Wu et al.
Talanta, 224, 121402-121402 (2021-01-01)
In this work, a sensitive, rapid, and matrix effect-free method for online simultaneous detection of benzimidazoles in animal products by in-tube solid-phase microextraction coupled with mass spectrometry (in-tube SPME-MS) was investigated. Herein, according to the chemical structures properites of the