Merck
157651
Sigma-Aldrich
Sodium 2-chloroethanesulfonate monohydrate
98%
Sinónimos:
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH2SO3Na · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
184.57
Beilstein:
5649202
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
292 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
sulfonic acid
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)CCCl
InChI
1S/C2H5ClO3S.Na.H2O/c3-1-2-7(4,5)6;;/h1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
OSEJMOGPHHVJJG-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Sodium 2-chloroethanesulfonate monohydrate was used as sulfoethylating agent in the preparation of sulfoethyl cellulose.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis and characterization of low sulfoethylated cellulose.
Zhang K, et al.
Carbohydrate Polymers, 83(2), 616-622 (2011)