157538
2-Methylbenzophenone
98%
Sinónimos:
(2-Methylphenyl)phenylmethanone, (Phenyl)(o -tolyl)methanone, 2-Methylphenyl phenyl ketone, o -Methylbenzophenone, o -Tolyl phenyl ketone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5958 (lit.)
bp
125-127 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
Clave InChI
CKGKXGQVRVAKEA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?