Merck
156051
Sigma-Aldrich
1,1′-Thiocarbonyldiimidazole
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N4S
Número de CAS:
Peso molecular:
178.21
Beilstein:
609349
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical grade
Ensayo
90%
idoneidad de la reacción
reaction type: Carbonylations
mp
98-102 °C (lit.)
grupo funcional
thiourea
cadena SMILES
S=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
Clave InChI
RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
A useful reagent in biochemical synthesis.
Reagent used for the deoxygenation of alcohols with tributyltin hydride and diols with lithium aluminum hydride.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Paweł Chochrek et al.
The Journal of organic chemistry, 72(14), 5276-5284 (2007-06-21)
1 alpha,25-Dihydroxyvitamin D3 (calcitriol, 1) is a bioregulator important for the treatment of various human metabolic diseases and biomedical research. Herein, we report an efficient diastereoselective approach to the key trans-hydrindane building block for calcitriol synthesis (2a) starting from the