Merck
15562
Sigma-Aldrich
Boc-Asn(Trt)-OH
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
Nα-Boc-Nγ-trityl-L-asparagine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H30N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
474.55
Beilstein/REAXYS Number:
4339761
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥99.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D −20±2°, c = 1% in methanol
mp
~205 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C28H30N2O5/c1-27(2,3)35-26(34)29-23(25(32)33)19-24(31)30-28(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,29,34)(H,30,31)(H,32,33)/t23-/m0/s1
InChI key
PYGOCFDOBSXROC-QHCPKHFHSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)