Merck
15552
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ser-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-N-methyl-L-serine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
219.23
Beilstein:
8685334
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −33±2°, c = 1% in methanol
mp
83-87 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CN([C@@H](CO)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(14)10(4)6(5-11)7(12)13/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
Clave InChI
NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)