Merck
15549
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ala-OH
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-N-methyl-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
203.24
Beilstein:
2366513
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0% (TLC)
actividad óptica
[α]20/D −30±1°, c = 1% in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Clave InChI
VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)