Merck
155403
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate
98%
Sinónimos:
4-Nitrophenyl dichlorophosphate
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 124,00
25 G
US$ 392,00
US$ 124,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 124,00
25 G
US$ 392,00
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4OP(O)Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
255.98
Beilstein:
1468239
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 124,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
182-183 °C/13 mmHg (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2NO4P/c7-14(8,12)13-6-3-1-5(2-4-6)9(10)11/h1-4H
Clave InChI
NCPBESHYZRJICR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate was used to phosphorylate the derivatized resin[1].
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An enzyme-scissile linker for solid-phase peptide synthesis.
Elmore DT, et al. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 14, 1033-1034 (1992)