Merck
155039
Sigma-Aldrich
Diphenyl(p-tolyl)phosphine
96%
Sinónimos:
(4-Methylphenyl)diphenyl phosphine
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2PC6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
276.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
66-68 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18/h2-15H,1H3
Clave InChI
QJIMTLTYXBDJFC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Three-component cyclization
  • Probing coordination ability via a palladium pincer complex
  • Chelation-assisted hydroacylation of olefins with primary alcohols
Reactant for synthesis of:
  • Trinuclear ruthenium carbonyl triarylphosphine cluster complexes
  • Leishmanicidal leads targeting mitochondria through inhibition of the respiratory complex
  • InP nanofibers / metal phosphide nanostructures
  • Peroxyl radical cations via pulse radiolysis one-electron oxidations
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)