Merck
15495
Sigma-Aldrich
Boc-Sar-OH
≥99.0% (T)
Sinónimos:
Boc-N-methylglycine, Boc-sarcosine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCON(CH3)CH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
189.21
Beilstein:
2046827
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.0% (T)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
88-90 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(CC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9(4)5-6(10)11/h5H2,1-4H3,(H,10,11)
Clave InChI
YRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Jing Zhang et al.
Cell death and differentiation, 27(5), 1569-1587 (2019-10-28)
Microtubule-targeting agents (MTAs) are a class of most widely used chemotherapeutics and their mechanism of action has long been assumed to be mitotic arrest of rapidly dividing tumor cells. In contrast to such notion, here we show-in many cancer cell