Merck
15477
Sigma-Aldrich
Boc-Cha-OH hydrate
≥99.0% (TLC), ~1 mol/mol water
Sinónimos:
Boc-3-cyclohexyl-L-alanine hydrate, Boc-hexahydro-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H25NO4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
271.35 (anhydrous basis)
Beilstein:
3060603
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.0% (TLC)
actividad óptica
[α]20/D −15.5±1°, c = 2% in glacial acetic acid
impurezas
~1 mol/mol water
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
O.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C14H25NO4.H2O/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10;/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);1H2/t11-;/m0./s1
Clave InChI
KGIDHDHQFLWAMT-MERQFXBCSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)