Merck
15471
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(4-Cl)-OH
≥96.0%
Sinónimos:
Boc-4-chloro-D-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
299.75
Beilstein/REAXYS Number:
5381988
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥96.0%
optical activity
[α]20/D −26±2°, c = 1% in ethyl acetate
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~110 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
InChI key
BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)