Merck
15405
Sigma-Aldrich
Boc-Thr(Bzl)-OH
≥99.0% (T)
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonine, Boc-O-benzyl-L-threonine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OCH2C6H5)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
309.36
Beilstein:
3065591
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +16.5±1°, c = 1% in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
112-114 °C (lit.)
112-117 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C16H23NO5/c1-11(21-10-12-8-6-5-7-9-12)13(14(18)19)17-15(20)22-16(2,3)4/h5-9,11,13H,10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-,13+/m1/s1
Clave InChI
CTXPLTPDOISPTE-YPMHNXCESA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)