Merck
15372
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
≥99.0% (T)
Sinónimos:
(R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H24N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
256.34
Beilstein/REAXYS Number:
4907143
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥99.0% (T)
optical activity
[α]20/D +14±1°, c = 1% in methylene chloride
mp
67-69 °C
68-70 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1[C@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
Other Notes
Chiral glycine derivative used for the synthesis of amino acids
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M. Gander-Coquoz et al.
Helvetica Chimica Acta, 71, 224-224 (1988)
D. Seebach et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 237-237 (1987)
R. Fitzi et al.
Tetrahedron, 44, 5277-5277 (1988)