Merck
15288
Sigma-Aldrich
Dimethyl (Boc-amino)malonate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(Boc-amino)malonic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCONHCH(COOCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
247.25
Beilstein:
2380322
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95% (HPLC)
índice de refracción
n20/D 1.444
densidad
1.148 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(14)11-6(7(12)15-4)8(13)16-5/h6H,1-5H3,(H,11,14)
Clave InChI
UIQVFHUDWIETEY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
125.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)