Merck
152781
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3NHNH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
213.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
208 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl.NNc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
Clave InChI
RQZTURFFWSJCMT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)