Merck
152277
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl isocyanate
98%
Sinónimos:
4-Isocyanato chlorobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
153.57
Beilstein:
386235
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5618 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
densidad
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
isocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
Clave InChI
ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Chlorophenyl isocyanate was used in the preparation of isothiocyanates[1].
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Convenient synthesis of isothiocyanates from primary nitroalkanes.
Synthetic Communications, 24(8), 1101-1105 (1994)