Merck
152072
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
Sinónimos:
N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, EEDQ, Ethyl 1,2-dihydro-2-ethoxyquinoline-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
247.29
Beilstein/REAXYS Number:
533048
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
mp
62-67 °C (lit.)
SMILES string
CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
InChI key
GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)