Merck
15135
Sigma-Aldrich
Boc-D-Pen(Mob)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-S-(4-methoxybenzyl)-D-penicillamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H27NO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
369.48
Beilstein/REAXYS Number:
4238287
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
Boc-D-Pen(Mob)-OH, ≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COc1ccc(CSC(C)(C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C18H27NO5S/c1-17(2,3)24-16(22)19-14(15(20)21)18(4,5)25-11-12-7-9-13(23-6)10-8-12/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
InChI key
NEUHEEDQLRFEIM-AWEZNQCLSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)