Merck
15084
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys(2-Cl-Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Nα-Boc-Nε-(2-chloro-Z)-D-lysine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H27ClN2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
414.88
Beilstein/REAXYS Number:
5913148
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (TLC)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C19H27ClN2O6/c1-19(2,3)28-18(26)22-15(16(23)24)10-6-7-11-21-17(25)27-12-13-8-4-5-9-14(13)20/h4-5,8-9,15H,6-7,10-12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)/t15-/m1/s1
InChI key
ATUMDPHEFWGCJF-OAHLLOKOSA-N
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)